Learn More
Contec™ Alcohol estéril con baja concentración de endotoxinas, 70 %.
BIOPHARMA
Mezcla de etanol desnaturalizado v/v al 70 % con agua purificada al 30 %. Alcohol estéril con bajo nivel de endotoxinas Contec™, el 70 % está filtrado a 0,2 micrómetros.
225.00€ - 235.00€
Spezifikation
pH No aplicable
Esterilidad Estéril
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Tipo de recipiente Cantidad Concentración Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tipo de recipiente Cantidad Concentración Preis Menge & Verfügbarkeit  
16625544
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Contec™
SBT0570DEW
Frasco de pulverización 8 x 0,5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15587171
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Contec™
SBT170DEW
Frasco de pulverización 6/Paq. Etanol al 70 % en WFI al 30 %
235.00€
6 botellas
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Niveles de endotoxinas de <0,25 EU/ml
  • Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
  • Fabricadas según los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF) con flujo de aire de grado A en sala limpia de grado C
  • Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas
  • Desnaturalizadas con alcohol isopropilo para que todo el alcohol se evapore; totalmente libres de residuos
  • Sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío
  • Esterilizable mediante irradiación gamma
  • Evita que el contenido del frasco se contamine durante su uso
  • El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
  • Facilita la desinfección por transferencia en la sala limpia
  • Aptas para su uso en salas limpias de grado A y B
Spezifikation
Spezifikation
No aplicable
Estéril
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, propan-2-ol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt