Learn More
Technical Service Consultants™ Aguja de inoculación estéril
Utilice la aguja de inoculación estéril desechable de Technical Service Consultants™ para ahorrar tiempo en comparación con la esterilización por calor de las agujas reutilizables.La aguja es perfecta para contar o aislar patógenos de cultivos mixtos pesados.
215.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Asa de inoculación |
Para utilizar con (equipo) | Solo para uso general de laboratorio |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12719885
|
Technical Service Consultants™
TS/3-C |
Blanco |
215.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Punta cónica para mejorar la seguridad de los gránulos
- Transferencia segura de cultivos del congelador a la placa de cultivo
- Elimina la necesidad de equilibrar los gránulos con el asa de inoculación
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
Solo para uso general de laboratorio | |
Solo para uso general de laboratorio |
Estéril | |
Asa de inoculación | |
1000/paq. |