Learn More
Contec™ Concentrado NeutraKlean estéril
Contec Sterile NeutraKlean es un detergente suave, sin espuma y neutro diseñado para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
Marca: Contec™ SBC015NK
Descripción
Suministrado como un concentrado de dosis unitaria, el concentrado Contec Sterile NeutraKlean se ha diseñado para diluirse en 5 l de agua de calidad adecuada, lo que lo convierte en un producto rentable para áreas más grandes que la sala limpia. Con un pH después de la dilución entre 6,5 y 8,0, Contec Sterile NeutraKlean es ideal para la limpieza de bajo nivel necesaria después del mantenimiento y para eliminar los residuos de desinfectantes y la suciedad en general.
El producto se filtra por 0,2 μm, se llena con aire de grado A, se envasa en una sala limpia de grado C y, a continuación, se irradia con radiación gamma a no menos de 25 kGy.
Se envasan 4 frascos en doble bolsa para facilitar la entrada en salas limpias farmacéuticas.
Características y ventajas
- El pH neutro tras la dilución lo hace adecuado para su uso en todas las áreas de la sala limpia
- Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado C, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- La acción detergente poco espumante lo hace idóneo para su uso en suelos, paredes y superficies de trabajo
- Estéril, por lo que es ideal para salas limpias de alto grado
- El bajo nivel de surfactante garantiza que es un residuo bajo que se puede eliminar fácilmente
- El concentrado de dosis unitaria elimina cualquier error de dilución y es ideal para su uso en grandes áreas de sala limpia
Especificaciones
Detergente neutro con agua purificada | |
Estéril | |
Tapón | |
150 mL |
Seguridad y manipulación
- CONTEC STERILE NEUTRAKLEAN CONCENTRATE
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N DIMETHYLDECYLAMINE N OXIDE