Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico esterilizadas con óxido de etileno Microspec™ (volumen de 5 μl), sobres MicroSeal
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo
47.65€ - 520.00€
Especificaciones
Diameter (English) Inside 0,10 in
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15712115
Ver documentos
Microspec™
B1
50 bolsitas de 20 Bolsa con cierre de agarre Fabricación aséptica Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15752115
Ver documentos
Microspec™
B4G
50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Irradiados con gamma
55.20€
paquete de 1000
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15742115
Ver documentos
Microspec™
B4
50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Fabricación aséptica
47.65€
paquete de 1000
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Añadir a la cesta
15722115
Ver documentos
Microspec™
B1G
800 bolsitas de 20 Sobre Microseal Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 5 μl
  • Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
0,10 in
7,87 in
Poliestireno de alto impacto
Azul
200 mm
2,5 mm
200 mm
Sí
7,87 in