Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Coated wire holder for 509 & 510 bags
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
Marca:  Thermo Scientific™ S23C
Código de producto. 11399103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las bolsas de autoclave Thermo Scientific™ Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
  • Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C
  • Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las cajas de toallitas
  • Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cardboard holder for 511 bags
Cardboard
1