Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marca: Thermo Scientific™ TSR0900320P
Descripción
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
- Ideales para su uso con bombas peristálticas
- Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
- 15 m de longitud
- Fabricados de forma aséptica
Especificaciones
Tubos de silicona | |
9 mm | |
15,4 mm | |
15 m | |
Translúcido | |
Tubos flexibles |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
49 pies | |
3,2 mm | |
Muy flexible |