Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo curva SteriPlast™/LaboPlast™
Apta para una amplia gama de diferentes medios, incluidos polvos, granulados, pastas y líquidos. La forma de cuchara en ángulo también es buena para llegar a las esquinas de un recipiente.
23.30€ - 28.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de mango | Mango largo |
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17230604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5010 |
Estéril |
28.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17220604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5009 |
No estéril |
23.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El mango largo de la cuchara de plástico permite vaciar los residuos de recipientes grandes fácilmente y también puede llegar a lugares difíciles de alcanzar, como bidones con cuellos estrechos.
- PS
- Blanco
- Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
10 mL | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
300 mm |
Poliestireno | |
Mango largo | |
Sí | |
10 |