Learn More
Sampling Systems™ Triángulo de recuento SteriWare™
BIOPHARMA
El triángulo de recuento de comprimidos Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para contar comprimidos redondos.
Marca:  Sampling Systems™ 8066A-1
Código de producto. 15890098
  • 120.00€ / paquete de 30
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricados con HDPE de conformidad con la FDA, la CE 1935/2004 y la UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
230 mm
Triángulo de recuento
30
13 mm
Poliestireno
230 mm
Triangular