Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel. El polvo queda atrapado en el tomamuestras y se extrae y se vacía fácilmente.
Marca: Sampling Systems™ 8060H-510S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Disponible en una variedad de colores y tamaños
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras en el producto asegurándose de que la punta está dentro del cuerpo del tomamuestras.
- A la profundidad requerida, tire del cuerpo para exponer la punta. La muestra caerá alrededor de la punta.
- Empuje el cuerpo del tomamuestras hacia abajo para atrapar la muestra.
- Retire el tomamuestras del producto.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Atrapapolvo | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Cumple la normativa de la FDA CFR 177.1520, normativa de la UE 10/2011, normativa de la CE 1935/2004 | |
500 mm |
HDPE | |
10 mL | |
Estéril | |
Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro de la polvo a granel |