Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
El muestreo y la dosificación de polvos y gránulos se simplifica cuando utiliza SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
126.00€ - 269.00€
Especificaciones
Material | HDPE |
---|---|
Desechables | Sí |
Color | Translúcido |
Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17544576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-60 |
60 mL | No estéril |
126.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17554576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-60S |
60 mL | Estéril |
187.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17504576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-125S |
125 mL | Estéril |
203.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17514576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-250 |
250 mL | No estéril |
188.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17524576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-250S |
250 mL | Estéril |
224.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17534576
![]() |
Sampling Systems™
8045H-500S |
500 mL | Estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- La gama de sistemas de muestreo de cucharas desechables se ha diseñado y fabricado especialmente para industrias higiénicas.
- Las cucharas están fabricadas con HDPE de calidad alimentaria y se utilizan ampliamente en las industrias farmacéutica, alimentaria y química.
- Todos los productos SteriWare™ PharmaScoops™ están fabricados y envasados en una sala limpia del Reino Unido.
- Puede utilizar SteriWare™ PharmaScoop™ para muestrear y dispensar polvos y gránulos.
- Se encuentran en dispensarios, laboratorios y zonas de producción de todo el mundo.
- Nuestras cucharas de gama de alta calidad se suministran envasadas individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Esta versión de HDPE ofrece una resistencia química superior en muchos otros tipos de plástico.
- Nuestras cucharas (palas) estériles y desechables son perfectas para el muestreo, el laboratorio y el trabajo de producción.
- Cada cuchara se envasa individualmente en una bolsa especial de alta calidad.
- La gama completa de cucharas se fabrica y luego se envasa en una sala limpia de clase 10 000 para garantizar la limpieza.
- Simplemente desenvuelva la cuchara y utilícela directamente de la bolsa.
- Fabricadas de HDPE ligero.
- Cumple con la FDA y la UE con trazabilidad completa de lotes.
- El material está libre de BSE/TSE.
- La versión estéril es SAL 10-6
- Amplia gama de tamaños de 30 ml a 1000 ml
- El muestreo y la dispensación se facilitan cuando se utiliza un sistema SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ de sistemas de muestreo.
Specifications
HDPE | |
Sí | |
Translúcido | |
Embolsados individualmente |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.