Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Mono SteriWare™
LiquiDip Mono Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono es ideal para tomar muestras transversales o puntuales de líquidos.
Marca: Sampling Systems™ 8920H-1100S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Adecuado para tomar muestras transversales
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Disponible en 2 diferentes longitudes
- Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición abierta
- Empuje el tomamuestras contra la base del contenedor a. cierre la válvula
- Retire el tomamuestras y vierta el líquido en un recipiente adecuado
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Válvula en un extremo | |
Sí | |
21 mm |
HDPE | |
225 mL | |
Estéril | |
1100 mm |