Learn More
Sampling Systems™ Microespátulas SteriWare™
Las microespátulas SteriWare™ son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.
106.00€ - 140.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17534566
![]() |
Sampling Systems™
8015VR-170S |
0,3 mL | Rojo |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17524566
![]() |
Sampling Systems™
8015VB-170S |
0,3 mL | Azul |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17514566
![]() |
Sampling Systems™
8015NB-170S |
0,5 mL | Azul |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17504566
![]() |
Sampling Systems™
8015H-170S |
2 mL | Blanco |
140.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Las microespátulas desechables son ideales para una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen el muestreo, la dispensación y la medición de pequeñas cantidades de polvo y gránulos.
- Las hojas estrechas le ofrecen un control total y permiten su uso en espacios pequeños, como viales.
- La espátula de un solo uso es ideal cuando es necesario evitar la costosa validación de limpieza y las operaciones de limpieza.
- Simplemente desenvuelva el muestreador y úselo.
- Se ha fabricado en un entorno limpio controlado (sala limpia de clase 100 000).
- Están disponibles en blanco, azul y rojo.
- Las versiones en color son ideales si le preocupa dejarlo en polvo, se pueden ver fácilmente.
- Utilizada por empresas farmacéuticas, alimentarias y químicas de todo el mundo.
- Fabricadas con PS, PP o HDPE de alta calidad que se ajustan a las normas de la CE y la FDA más recientes para alimentos.
- Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Sin BSE/EET.
- Certificados de conformidad por lotes suministrados.
Especificaciones
Sí | |
Estéril | |
Embolsados individualmente |