Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
212.00€ - 248.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Swabbing Template |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Single-use |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17992062
|
Sampling Systems™
8888H-50 |
No estéril | 50 x 50 mm |
212.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17972072
|
Sampling Systems™
8888H-50S |
Estéril | 50 x 50 mm |
239.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17942122
|
Sampling Systems™
8888H-100 |
No estéril | 100 x 100 mm |
221.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17982062
|
Sampling Systems™
8888H-100S |
Estéril | 100 x 100 mm |
248.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Specifications
Swabbing Template | |
Not Autoclavable | |
No |
HDPE | |
Single-use |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.