Learn More
United Scientific™ Varillas agitadoras con espátula de goma
Las varillas de agitación de vidrio se suministran con espátulas de caucho ya conectadas.
36.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Color | Clear |
Material | Vidrio |
Cantidad | 12/Paq. |
Forma | Sphere |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11779779
|
United Scientific™
06369-56 |
0,23 in | 6 mm | 10 pulg | 254 mm |
36.50€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
- Stirring rods are made of soft flint glass.
- Both ends fire-polished and rounded.
- Policemen are made of natural rubber.
- Pre-assembled.
Especificaciones
Autoclavable | |
Vidrio | |
Sphere | |
Espátula de caucho en el extremo |
Clear | |
12/Paq. | |
Se utiliza para ayudar a transferir residuos de precipitados o sólidos desde el interior o vasos de precipitados, matraces u otras superficies de vidrio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
United Scientific™ Varillas agitadoras con espátula de goma