Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
342.00€ - 366.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Tipo de producto | Tapón a presión |
Código de producto | Marca | Color | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12492621
|
DWK Life Sciences
224100-080 |
Rojo | Caucho | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 0,7 cm y DE de 1,3 cm |
366.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 10-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11571105
|
DWK Life Sciences
W224100-181 |
Gris | Caucho de clorobutilo | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con un D.I. de 1,3 cm y un D.E. de 2 cm |
342.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12402641
|
DWK Life Sciences
224100-180 |
Rojo | Caucho | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con D.I. de 1,3 cm y D.E. de 2 cm |
342.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Cinco estilos, en caucho natural rojo† o butilo gris
- Los tapones de tipo de brida están fijados con juntas de rosca
- Los tapones ranurados y de tres dientes se utilizan en aplicaciones de liofilización
Especificaciones
Sí | |
Tapón a presión |