Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca
Los frascos de almacenamiento Buerkle™ con conector de rosca presentan lados gruesos con asa de transporte resistente para un transporte y almacenamiento seguros.
62.30€ - 250.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Transparencia | Sí |
Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10380861
|
Buerkle™
0402-0005 |
5 l |
62.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10430621
|
Buerkle™
0402-0025 |
10 L |
145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10166020
|
Buerkle™
0402-0010 |
10 L |
77.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10298870
|
Buerkle™
0402-0060 |
60 l |
250.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- A través de un conector de rosca, se puede conectar una llave u otros accesorios con una rosca/tuerca de tapa interior de 3/4 in.
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco de 50mm
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
50 mm | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No |
Productos alimenticios | |
Sí | |
Sí | |
Frasco de almacenamiento | |
Tapón de rosca |