Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptadores de receptor rectos
Adaptadores receptores con punta de drenaje
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05272011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores de receptor conforme a DIN 12594
- Con toma NS y cono NS
- Con punta de drenaje
- Conexión de vacío: rosca GL18
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 19/26 | |
1 | |
GL 18 |
Tubos DURAN™ | |
NS 19/26 |