Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
13.35€ - 72.85€
Especificaciones
Estilo de punta | Straight |
---|---|
Material | Stainless Steel (316L) |
Tipo de producto | Tweezers |
Cantidad (n.º por caja) | 1 Tweezer/Cs. |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17992102
|
Sampling Systems™
A596-100 |
100 mm |
13.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17942132
|
Sampling Systems™
A596-200 |
200 mm |
18.93€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17912112
|
Sampling Systems™
A596-300 |
300 mm |
36.71€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17932132
|
Sampling Systems™
A596-400 |
400 mm |
72.85€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Range of different convenient lengths
Especificaciones
Straight | |
Tweezers | |
No estéril |
Stainless Steel (316L) | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |