Learn More
IBA Lifesciences Kit de columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT
El kit de columnas de centrifugación IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™XT permite la purificación rápida en paralelo de proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™.
Marca: IBA Lifesciences 2-4151-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit de columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT contiene todos los reactivos esenciales necesarios para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de muestras pequeñas.
- Proporciona tampón W, tampón BXT, 25 columnas de centrifugación y tubos receptores.
- Las columnas de centrifugación se rellenan con polimetacrilato seco, un material sintético acoplado a la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT, y son compatibles con microcentrífugas convencionales, lo que permite un procesamiento rápido en paralelo de varias muestras.
- Con una columna, se pueden purificar hasta 400 µg de mCherry-Strep-tag™II (28 kDa) en condiciones fisiológicas en menos de 10 minutos.
- Antes de la aplicación, las columnas de centrifugación deben rehidratarse y activarse con el tampón W.
- A diferencia de las resinas de agarosa, los componentes celulares de las plantas, como la clorofila, no están unidos de forma no específica por la resina, lo que convierte al kit de columnas de centrifugación Strep-Tactin™XT en una alternativa óptima.
- Tenga en cuenta que las columnas de centrifugación no son reutilizables.
Especificaciones
Columnas de centrifugación, tubos de revisión, tampón de lavado y elución, protocolo de purificación | |
1 kit |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido