Learn More
IBA Lifesciences Conjugado StrepMAB-Classic
Los conjugados StrepMAB-Classic son anticuerpos monoclonales con diferentes conjugados para detectar las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
Marca: IBA Lifesciences 2-1563-050
Descripción
StrepMAB-Classic es un anticuerpo monoclonal murino altamente selectivo para la detección de las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en aplicaciones como western blotting, ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.Está disponible junto a colorantes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649).
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Debe saber que: Para la captura de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en fases sólidas, se recomienda el uso de StrepMAB-Immo o Strep-Tactin™XT debido a la afinidad de unión en el intervalo pM.
Especificaciones
0,10 mL | |
Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA | |
50 μg | |
Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ | |
DY-488 |
0.5 mg/mL | |
Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C | |
ELISA, Western Blotting, inmunofluorescencia | |
Anticuerpos monoclonales |
Para uso exclusivo en investigación.