Learn More
IBA Lifesciences Patrón de conjunto de soluciones Streptamer™
El patrón de conjunto de soluciones IBA Lifesciences™ Streptamer™ está diseñado para su uso en el lavado y la disociación.
Marca: IBA Lifesciences 6-5603-005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye un tampón de lavado Streptamer™ de 50 ml (tampón IS, 10x).
- Incluye 1 ml de solución madre de D-biotina para la tecnología Streptamer™.
- Ambas soluciones se han esterilizado mediante filtración y no contienen conservantes.
- Debe manejarse en condiciones estériles.
Especificaciones
Tampón de lavado y solución madre de D-biotina | |
50 ml de tampón de lavado, 1 ml de solución madre |