Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin-Horseradish Peroxidase (HRP) Conjugate
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El conjugado de estreptavidina-HRP se utiliza normalmente en la inmunodetección de proteínas biotinadas. Este conjugado es adecuado para su uso en inmunotransferencia, ELISA e inmunomicroscopía. La cantidad de conjugado proporcionada es suficiente para 25 inmunotransferencias (Western blots) utilizando 10 ml de solución de trabajo por reacción o 25 reacciones de inmunotinción utilizando 1 ml de solución de trabajo por reacción, según corresponda.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | De 0,75 a 1,2 mg/ml |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Cantidad | 50 μl |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2—8 °C). |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Invitrogen™ |
Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |