Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de estreptomicina
El sulfato de estreptomicina, n.° de CAS 3810-74-0, es la forma de sulfato de la sal de estreptomicina, y un aminoglucósido con actividad antibacteriana.También muestra una actividad inhibidora de síntesis de proteínas.
30.54€ - 116.06€
CAS | 3810-74-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C42H84N14O36S3 |
Peso molecular (g/mol) | 1457.376 |
Clave InChI | QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N |
PubChem CID | 124080941 |
Nombre IUPAC | 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( |
SMILES | CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15515146
|
Thermo Scientific Chemicals
455340050 |
5 g |
30.54€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15424871
|
Thermo Scientific Chemicals
455340250 |
25 g |
44.72€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15593965
|
Thermo Scientific Chemicals
455341000 |
100 g |
116.06€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El sulfato de estreptomicina es una sal de sulfato de aminoglucósidos derivada de Streptomyces griseus que presenta actividad antibacteriana.
• Inhibe la iniciación y provoca errores de lectura del ARNr durante la síntesis de proteínas.Este compuesto se une a la proteína S12 de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que inhibe la elongación de péptidos y la síntesis de proteínas.
Aplicación
• El sulfato de estreptomicina se puede utilizar para estudiar los mecanismos de resistencia a la estreptomicina
•Este compuesto se puede utilizar en aplicaciones de laboratorio combinadas con penicilina para inhibir la contaminación bacteriana en cultivos celulares in vitro
•El sulfato de estreptomicina muestra actividad antibiótica contra Mycobacterium tuberculosis
•Este compuesto se puede utilizar como inhibidor de síntesis de proteínas
•Actúa contra bacterias gramnegativas y grampositivas • El sulfato de estreptomicina también muestra una actividad fungicida
• Se puede utilizar para eliminar ácidos nucleicos de un extracto biológico
3810-74-0 | |
1457.376 | |
124080941 | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
C42H84N14O36S3 | |
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N | |
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( |
Especificaciones
Streptomycin sulfate | |
3810-74-0 | |
C42H84N14O36S3 | |
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N | |
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(Diaminometilidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-formil-4-hidroxi-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina; 2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( | |
124080941 |
Streptomycin Sulfate | |
7% max. | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
1457.376 | |
1457.4 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS HSusceptible de dañar al feto. Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Obtain special instructions before use. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Advertencia
- Streptomycin Sulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.