Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento StrepTrap™
Purifique proteínas recombinantes marcadas con Strep(II) mediante cromatografía de afinidad. Las columnas preempaquetadas Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP están empaquetadas con un medio sólido y estable basado en Sepharose™ que da como resultado una alta resolución, picos concentrados nítidos y purificaciones reproducibles. La capacidad de unión también es alta.
Marca:  Cytiva 29048653
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15117956
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Preempaquetado con StrepTactin Sepharose High Performance
  • Capacidad de unión aproximadamente de 6 mg marcada con Strep II medio de proteína/ml
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Generado con 0,5 M NaOH
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Estreptactina
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preenvasada de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
0,27 in
1 x 1 ml
25 mm
Polipropileno
3bar
34 μm
De 2 °C a 8 °C
Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) por cromatografía de afinidad
1 ml
7 mm
0,98 in
< 4 l/min
StrepTactin (medio de ∼ 5 mg/ml)
7
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Ion Exchange Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • StrepTrap HP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol