Learn More
Acétate de strontium hémihydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14692-29-6
76.90€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS 14692-29-6
Numéro MDL MFCD00198064
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366608
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012203.30
250 g
76.90€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11376608
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012203.A1
1 kg
217.00€
1kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Strontium acetate is used as a catalyst, as a chemical intermediate and in medicine. The primary application of strontium acetate is as an active component in toothpastes. This compound is used to desensitize teeth to extremes of hot and cold, sweets, acids, or touch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14692-29-6
MFCD00198064
Spécification
Strontium acetate hemihydrate
14692-29-6
MFCD00198064
Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Réactif
150°C (in -0.5H2O)
Cristalline
14,8836
214.72 (205.71 Anhydrous)
2.099
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 208-854-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis