Learn More
Acetato de estroncio hidrato, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049133
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-94-2
Fórmula molecular C4H6O4Sr
Peso molecular (g/mol) 205.71
Número MDL MFCD00036392
Clave InChI RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
SMILES [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium acetate hydrate
Punto de fusión 150°C (in -0.5H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Índice Merck 14,8836
Nombre IUPAC strontium(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.71 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9965%
Grado Puratronic™
Sensibilidad Hygroscopic