Learn More
Bromuro de estroncio hexahidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
47.03€ - 134.67€
CAS | 7789-53-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Br2H12O6Sr |
Peso molecular (g/mol) | 355.518 |
Número MDL | MFCD00150361 |
Clave InChI | FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide |
PubChem CID | 165644 |
Nombre IUPAC | estroncio;dibromuro;hexahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11324879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.22 |
100 g |
47.03€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.36 |
500 g |
134.67€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Strontium bromide hexahydrate is used in flares and also used in some pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7789-53-9 | |
355.518 | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
165644 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
estroncio;dibromuro;hexahidrato |
Especificaciones
Strontium bromide hexahydrate | |
cristalino/a/s | |
Br2H12O6Sr | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
estroncio;dibromuro;hexahidrato | |
165644 | |
Hygroscopic |
7789-53-9 | |
95% | |
MFCD00150361 | |
Soluble in water,alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
355.518 | |
355.53 (247.44 Anhydrous) | |
2.386 g/mL |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8225000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes