Learn More
Bromuro de estroncio hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
56.28€ - 197.99€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-53-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Br2H12O6Sr |
Peso molecular (g/mol) | 355.518 |
Número MDL | MFCD00150361 |
Clave InChI | FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide |
PubChem CID | 165644 |
Nombre IUPAC | estroncio;dibromuro;hexahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.22 |
100 g |
56.28€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11405127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.36 |
500 g |
197.99€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl bromuro de estroncio hexahidrato se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (2850 g/l a 20 °C).
Notas
m.p. 88° (calentamiento rápido), 180° -6H{2}O
Identifiants chimiques
7789-53-9 | |
355.518 | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
165644 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
estroncio;dibromuro;hexahidrato |
Spécification
Strontium bromide hexahydrate | |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
estroncio;dibromuro;hexahidrato | |
165644 | |
99% | |
Hygroscopic |
7789-53-9 | |
SrBr2·6H2O | |
14,8837 | |
Soluble in water (2850g/L at 20°C). | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
355.518 | |
355.53 (247.44 Anhydrous) | |
Odorless | |
2.386 |
Sécurité et traitement
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8225000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.