Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, ACS, 99,0 a 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
35.07€ - 95.48€
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327728
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.22
100 g
35.07€
100 g
11337728
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.36
500 g
95.48€
500 g
Descripción
Descripción
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10025-70-4
266.61
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Cl2H12O6Sr
MFCD00149865
strontium(2+) hexahydrate dichloride
Especificaciones
Strontium chloride hexahydrate
10025-70-4
99.0 to 103.0%
MFCD00149865
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
266.61
99.0 to 103.0%
1.65
1.93 g/mL
For analysis ACS
Granular
Cl2H12O6Sr
14,8840
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) hexahydrate dichloride
266.62 (158.53 Anhydrous)
ACS
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium chloride hexahydrate