Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633480 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99.0-102.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride Hexahydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal SrCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado ACS/Puriss. p.a.