Learn More
Fluoruro de estroncio, grado óptico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361628
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-48-4
Fórmula molecular F2Sr
Peso molecular (g/mol) 125.62
Número MDL MFCD00011251
Clave InChI FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium fluoride
Punto de fusión 1473°C
Forma física Cristales rotos
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,8842
Nombre IUPAC estroncio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.62
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.442
Densidad 4.240 g/mL