Learn More
Fluoruro de estroncio, grado óptico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium fluoride |
Punto de fusión | 1473°C |
Forma física | Cristales rotos |
Cantidad | 10 g |
Índice Merck | 14,8842 |
Nombre IUPAC | estroncio;difluoruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.62 |
Grado | Sistema óptico |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.442 |