Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de estroncio, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 220°C (0.02mmHg)(sublimation) |
Nombre del producto químico o material | Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate |
Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 5 g |
Nombre IUPAC | strontium(2+) bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.75 |
Título del producto
Hexafluoro-2,4-pentanedionato de estroncio, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido