Learn More
Hidróxido de estroncio octahidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium hydroxide octahydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | Sr(OH)2·8H2O |
Índice Merck | 14,8843 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.75 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Strontium hydroxide octahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.