Learn More
Hidróxido de estroncio octahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407964
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1311-10-0
Fórmula molecular H18O10Sr
Peso molecular (g/mol) 265.75
Número MDL MFCD00150395
Clave InChI UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 100°C-8H2O
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.76 (121.60 Anhydrous)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 1.900 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium hydroxide,octahydrate