Learn More
Hidróxido de estroncio octahidrato, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
40.35€ - 548.00€
CAS 1311-10-0
Fórmula molecular H18O10Sr
Peso molecular (g/mol) 265.75
Número MDL MFCD00150395
Clave InChI UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11306608
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012199.18
50 g
40.35€
50 g
11376598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012199.36
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11386598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012199.A3
2 kg
130.00€
2 Kg
11396598
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012199.A9
10 kg
548.00€
10 Kg
Descripción
Descripción
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1311-10-0
265.75
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
H18O10Sr
MFCD00150395
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
Especificaciones
Strontium hydroxide octahydrate
1311-10-0
H18O10Sr
Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
265.75
Técnico
1.9
100°C-8H2O
cristalino/a/s
MFCD00150395
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
265.76 (121.60 Anhydrous)
Air sensitive; Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-367-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidróxido de estroncio octahidrato, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals