Learn More
Yoduro de estroncio, anhidro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472937
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 10476-86-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10476-86-5
Número MDL MFCD00049557
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium iodide
Punto de fusión 515°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8844
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Light Sensitive & Hygroscopic
Densidad 4.550g/mL