Learn More
Nitrato de estroncio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
73.90€ - 307.00€
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
Nombre IUPAC dinitrato de estroncio (2+)
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10656430
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
438520010
1 kg Frasco de plástico
73.90€
1 Kg
10412760
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
438520050
5 kg Frasco de plástico
307.00€
5 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10042-76-9
211.63
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
24848
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
N2O6Sr
MFCD00011248
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
dinitrato de estroncio (2+)
Especificaciones
Strontium nitrate
Extra Pure
Blanco
Cristales o polvo de cristalina
N2O6Sr
MFCD00011248
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
dinitrato de estroncio (2+)
24848
98%
0.5% max.
570.0°C
10042-76-9
5 to 7 (at 5% 20°C)
97.5% min. (Complexometry)
Sr(NO3)2
15,8975
Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
211.63
211.63
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede intensificar el fuego; oxidante.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.
En caso de
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
Nombre del producto
  • Strontium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.