Learn More
Perclorato de estroncio trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472377
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
CAS: 15650-09-6 | Cl2H6O11Sr | 340.56 g/mol
Strontium perchlorate trihydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15650-09-6
Fórmula molecular Cl2H6O11Sr
Peso molecular (g/mol) 340.56
Número MDL MFCD09039117
Clave InChI VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium perchlorate trihydrate, 2clo4.sr.3h2o, strontium perchlorate, trihydrate, strontium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 71435311
SMILES O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium perchlorate trihydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in alcohol.
Nombre IUPAC estroncio;diperclorato;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.54 (286.52 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium perchlorate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium perchlorate trihydrate