Learn More
Peróxido de estroncio, 12,3 % de oxígeno disponible, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
79.29€ - 1077.36€
CAS | 1314-18-7 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Sr |
Peso molecular (g/mol) | 119.618 |
Número MDL | MFCD00084686 |
Clave InChI | UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen |
PubChem CID | 14807 |
Nombre IUPAC | estroncio;peróxido |
SMILES | [O-][O-].[Sr+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.30 |
250 g |
79.29€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A1 |
1 kg |
251.25€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15462647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A7 |
5 kg |
1077.36€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1314-18-7 | |
119.618 | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
14807 | |
[O-][O-].[Sr+2] |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
estroncio;peróxido |
Especificaciones
Strontium peroxide | |
12.3% available oxygen | |
Marrón | |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
14,8847 | |
Insoluble in water and slowly decomposes in water. | |
[O-][O-].[Sr+2] | |
119.618 | |
119.62 |
215°C (decomposition) | |
1314-18-7 | |
Polvo de malla -100 | |
SrO2 | |
UN1509 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
estroncio;peróxido | |
14807 | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H318-H335-H315
Puede agravar un incendio;
oxidante.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1
missing translation for 'einecsNumber' : 215-224-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Strontium peroxide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Strontium peroxide