Learn More
Peróxido de estroncio, 12,3 % de oxígeno disponible, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442647
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-18-7
Fórmula molecular O2Sr
Peso molecular (g/mol) 119.618
Número MDL MFCD00084686
Clave InChI UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
Nombre IUPAC estroncio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium peroxide
Punto de fusión 215°C (decomposition)
Nombre de nota 12.3% available oxygen
Color Marrón
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 250 g
Fórmula lineal SrO2
Número UN UN1509
Índice Merck 14,8847
Información de solubilidad Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.62
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium peroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium peroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Peróxido de estroncio, 12,3 % de oxígeno disponible, Thermo Scientific Chemicals >