Learn More
Solución de estroncio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12972195 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, Frasco, 250 ml
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-24-6
Formula molecolare Sr
Molecular Weight (g/mol) 87.62
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC Name estroncio
SMILES [Sr]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Strontium
Imballaggio Frasco
Forma fisica Líquido
Concentrazione 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Quantità 250 mL
Título del producto
Solución de estroncio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >