Learn More
Sulfato de estroncio, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049090
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7759-02-6
Fórmula molecular O4SSr
Peso molecular (g/mol) 183.68
Número MDL MFCD00036274
Clave InChI UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
PubChem CID 3084026
Nombre IUPAC estroncio;sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium sulfate
Punto de fusión 1600°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal SrSO4
Índice Merck 14,8848
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.68
Porcentaje de pureza 99.9965%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 3.960 g/mL