Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™
Orientación 100
128.00€ - 563.00€
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11344158
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041439.KT
1 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11354158
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041439.KU
5 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
12060-59-2
183.48
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
82899
O3SrTi
MFCD00049554
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Strontium Titanium Oxide Substrate
12060-59-2
Sustrato
MFCD00049554
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
óxido de titanio (olato) de estroncio (2+)
82899
Polished Two Sides
Blanco
O3SrTi
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
183.48
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes