Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11344158
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344158
1 Ea.
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Código de producto. 11344158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041439.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Orientación 100
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Titanium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Blanco
Forma física Sustrato
Cantidad 1 Ea.
Nombre IUPAC óxido de titanio (olato) de estroncio (2+)
Olor Odorless
Título del producto
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™ >