Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 1 mm, pulido por un lado, orientación 110, Thermo Scientific™
355.77€ - 1297.00€
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Fórmula molecular | O3SrTi |
Peso molecular (g/mol) | 183.48 |
Número MDL | MFCD00049554 |
Clave InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
PubChem CID | 82899 |
Nombre IUPAC | estroncio;dioxido(oxo)titanio |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
estroncio;dioxido(oxo)titanio |
Especificaciones
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Sustrato | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
estroncio;dioxido(oxo)titanio | |
82899 |
Polished One Side | |
Blanco | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes