Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 10 x 10 x 1 mm, pulido por un lado, orientación 111, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Nombre de nota | Polished One Side |
Color | Blanco |
Forma física | Sustrato |
Cantidad | 5 Ea. |
Olor | Odorless |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu