Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 5 x 5 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 110, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365387
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
Nombre IUPAC estroncio;dioxido(oxo)titanio
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Titanium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Blanco
Forma física Sustrato
Cantidad 5 Ea.
Información de solubilidad Insoluble in water and most solvents.