Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Click to view available options
Descripción:
Blanco con agujero de termómetro
Capacidad para tiras de tubos de 80 x 0,2 ml
Conical Wells
Flat Bottom Wells
Pocillos cónicos
Pocillos de fondo plano
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Admite:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Descripción
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0.02 oz. |
Descripción | Pocillos cónicos |
Capacidad (métrico) | 0.5 mL |
Admite | 30 x 0.5 mL Tubes |
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 30 |
Tipo | Inserto Dri-Block™ |
Incluye | Con orificio para termómetro |
Tamaño del tubo | 0,5 mL |
Fondo del pocillo (imperial) | 1,06 in |