Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Código de producto. 12952590
Click to view available options
Descripción:
Blanco con agujero de termómetro
Capacidad para tiras de tubos de 80 x 0,2 ml
Conical Wells
Flat Bottom Wells
Pocillos cónicos
Pocillos de fondo plano
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Admite:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Garantice una transferencia térmica eficaz con bloques de aleación de aluminio anodizado. Los insertos de aluminio Techne™ Dri-Block proporcionan una excelente conductividad térmica.
  • Para usar con calentadores Techne™ Dri-Block
  • La mayoría de los bloques tienen un agujero separado para acomodar un termómetro si es necesario.
  • Los calentadores Techne Dri-Block pueden alojar insertos de bloques en cualquier combinación (si el tamaño lo permite)
  • En función de la combinación de bloques seleccionada, se pueden utilizar separadores de plástico para rellenar un hueco de media anchura, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo
  • Una conexión estrecha de los tubos de muestras garantiza una transferencia eficaz del calor
  • Uniformidad de control de temperatura térmica excepcionalmente alta
Dimensiones:
  • Los bloques de media anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 37 × 50 mm
  • Los bloques de anchura sencilla tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
  • Los bloques de doble anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 150 × 61 mm
  • Los bloques de triple anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 225 × 50 mm
Especificaciones
Descripción Shallow, Conical
Para utilizar con (equipo) Tubos de 12mm de diámetro
Admite 20 x 12 mm Vials
Material Aluminio anodizado
No. of Places 20 orificios
Tipo Accesorio, bloque
Incluye 20 orificios de 24 mm de profundidad, cónicos, con orificio para termómetro
Tamaño del tubo 12mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 2 in.
Altura (métrico) 50 mm
Fondo (métrico) 95 mm
Fondo interior (métrico) 24 mm